Documents
83934
Sigma-Aldrich
Tris[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine
technical, ≥95% (GCF)
Synonyme(s) :
Tris[3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl]phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H24F51P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1600.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥95% (GCF)
Impuretés
~5% phospinoxide (31P-NMR)
Pf
90-100 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3
Autres remarques
Phosphine ligand for preparing the Bannwarth catalyst (catalyst for Stille and Suzuki coupling)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)