Principaux documents
83925
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
(2R,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
6053162
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (GC)
pb
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C