Principaux documents
83923
Sigma-Aldrich
(−)-cis-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
(2S,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
5496892
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (GC)
Activité optique
[α]20/D −28±1°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.454
pb
70-71 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCO[C@@H](C1)\C=C(\C)C