Principaux documents
81612
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 77,000
Synonyme(s) :
Poly(sodium styrenesulfonate)
250 MG
102,00 €
102,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
102,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
102,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mp ~82800
Mw ~77400
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)