Principaux documents
81395
Supelco
Poly(vinyl chloride) carboxylated
for ion-selective electrodes, Selectophore, 1.8% carboxyl basis
Synonyme(s) :
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
50 G
264,00 €
264,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
264,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
264,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
powder
Concentration
1.8% (carboxyl)
Chaîne SMILES 
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
Clé InChI
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Poly(vinyl chloride) carboxylated may be used in the preparation of ultrafiltration membranes using phase-inversion method.[1]
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Preparation, structure, and transport properties of ultrafiltration membranes of poly (vinyl chloride)(PVC), carboxylated poly (vinyl chloride)(CPVC), and PVC/CPVC blends.
Babu R P and Gaikar G V.
Journal of Applied Polymer Science, 73(7), 1117-1130 (1999)
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)