81091
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Dextromethorphan hydrobromicum, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Forme
solid
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
Clé InChI
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903) , SIGMAR1(10280)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique