Principaux documents
789001BC
Gemini® 2-Lane Sample Rack Base
BioControl Systems, for use with Gemini®
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Compatibilité
for use with Gemini®
Température de stockage
room temp
Informations légales
Gemini is a registered trademark of Stratec