78820
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
for spectrophotometric det. of Pd, for the determination of Bi, ≥97.0%
Synonyme(s) :
1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyltetrazoline-5-thione, 5-Mercapto-1-phenyltetrazole
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Forme
powder
Qualité
for spectrophotometric det. of Pd
for the determination of Bi
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Pf
145 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
Clé InChI
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable