Documents
78475
Sigma-Aldrich
Xylene Substitute
purum p.a., for microscopy
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for microscopy
purum p.a.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Impuretés
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
Indice de réfraction
n20/D 1.420
Densité
0.75 g/mL at 20 °C
Catégories apparentées
Application
Non-aromatic solvent mixture of saturated aliphatic hydrocarbons (C9-C11)
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)