Principaux documents
78135
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Phenylaminocarbonyloxy)propionic acid
puriss., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-(Phenylcarbamoyloxy)propionic acid, (S)-(−)-Carbamalactic acid, (S)-PACOPA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.20
Beilstein:
5029940
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −13±1°, c = 1% in ethanol
Pf
145-150 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](OC(=O)Nc1ccccc1)C(O)=O
Autres remarques
Chiral acid used for the resolution of bases
E. Brown et al.
Tetrahedron Letters, 26, 4451-4451 (1985)