Principaux documents
77100
Sigma-Aldrich
Diethyl pentylmalonate
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.30
Beilstein:
609224
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.426
pb
254-255 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC