76671
Propionitrile
analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
Point d'ébullition
97 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Densité
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
Clé InChI
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?