75434
Acétamide
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Amide C2
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 65 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Point d'ébullition
221 °C (lit.)
Pf
78-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Clé InChI
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ggt1(116568)
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges