Documents
73050
Sigma-Aldrich
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
technical, ≥90% (T)
Synonyme(s) :
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.15
Numéro Beilstein :
3639982
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical
Pureté
≥90% (T)
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)