Principaux documents
72255
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
purum, ≥97.0% (Ni)
Synonyme(s) :
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
About This Item
Formule linéaire :
Ni(C5H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (Ni)
Forme
solid
Pf
171-173 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clé InChI
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par