Documents
70998
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethyl)piperazine
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-(2-Methoxyethyl)piperazine, N-(2-Methoxyethyl)piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro Beilstein :
105098
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4730 (lit.)
n20/D 1.473
Point d'ébullition
193-194 °C (lit.)
Densité
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c1-10-7-6-9-4-2-8-3-5-9/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Avertissement
Air-sensitive - absorbs CO2
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
respiratory tract irritation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)