Principaux documents
70091
Supelco
AQUANAL-professional Molybdate No. 2
determination of molybdate; use with : molybdate no. 1
About This Item
Code UNSPSC :
41113319
Forme
tablet
Application(s)
environmental
general analytical
Conditionnement
100 tablets
Informations légales
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves