Principaux documents
70061
Supelco
AQUANAL-professional DPD No. 1
determination of bromine, chlorine, chlorine dioxide and ozone
About This Item
Code UNSPSC :
41113319
Forme
tablet
Application(s)
environmental
general analytical
Conditionnement
100 tablets
Informations légales
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable