Principaux documents
69894
Sigma-Aldrich
MES potassium salt
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12KNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Essai
≥99.0% (T)
Impuretés
≤1% water
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa  
6.1
Solubilité
H2O: 0.35 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par