Documents
69483
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium bromide
technical, ≥95% (AT)
Synonyme(s) :
Trioctylmethylammonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)6CH2]3N(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.61
Numéro Beilstein :
6881659
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥95% (AT)
Pf
37-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.BrH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
QLPMKRZYJPNIRP-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)