68113
2-{1-[(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethylthio]piperidin-3-ylidene}acetic acid hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
Prasugrel metabolite M3
About This Item
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (sum of diastereomers, HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1CC1)C(N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)/C(C2)=C\C(O)=O)C4=CC=CC=C4F.Cl
InChI
1S/C27H28FNO5S.ClH/c1-34-20-6-4-5-18(13-20)23(30)16-35-24-11-12-29(15-19(24)14-25(31)32)26(27(33)17-9-10-17)21-7-2-3-8-22(21)28;/h2-8,13-14,17,24,26H,9-12,15-16H2,1H3,(H,31,32);1H/b19-14-;
Clé InChI
IXPJVHUXCREIQM-YEBWQKSTSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable