Documents
68104
Supelco
Ethyl 2-methylpentanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Manzanate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.401-1.405
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
153-152 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCC(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
HZPKNSYIDSNZKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)