676888
Chloroforme
ACS reagent, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Contient
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N