Principaux documents
67581
Supelco
Metalaxyl Metabolite CGA 62826
reference material
Synonyme(s) :
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(2-methoxyacetyl)-DL-alanine, N-(2-Methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanine, rac-Metalaxyl carboxylic acid, CGA 62826, Metalaxyl acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.30
Beilstein:
8911736
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C(O)=O)N(C(COC)=O)C1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9-6-5-7-10(2)13(9)15(11(3)14(17)18)12(16)8-19-4/h5-7,11H,8H2,1-4H3,(H,17,18)
Clé InChI
ZRIKZVLHMGYCIR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable