Principaux documents
67575
Supelco
4-Chlorobenzyl chloride
analytical standard
Synonyme(s) :
α,4-Dichlorotoluene, (4-Chlorophenyl)methyl chloride, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, NSC 34032
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.03
Beilstein:
471558
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
216-222 °C (lit.)
Pf
27-29 °C (lit.)
Application(s)
environmental
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES 
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Chlorobenzyl chloride is generally used in the preparation of quaternary ammonium salts. It acts as an intermediate in the production of rice herbicide, pharmaceuticals and pesticides.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
A catalytic method for the selective chlorination of benzyl chloride to 4-chlorobenzyl chloride using zeolite catalysts
Kale SM and Singh AP
J. Mol. Catal. A: Chem., 138(2-3), 263-272 (1999)