67302
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 4,000
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~4020
Mp ~4120
Mw ~4220
Mw/Mn ~1.05
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.Polystyrene that is toughened, can find applications in domestic mouldings. In combination with acrylonitrile butadiene styrene(ABS), it can be used in vacuum formed interiors for fridges and freezers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Weathering of Polymers (1983)