67226
Tin (impurities)
manufactured by MBH Analytical Ltd (71X SR0)
Synonyme(s) :
Tin
About This Item
Matériaux
disks
Qualité
analytical standard
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Technique(s)
XRF: suitable
Diam. × H
40 mm × 15 mm , dimensions are approximate
Point d'ébullition
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)