Principaux documents
67139
Supelco
Maleic hydrazide
reference material
Synonyme(s) :
3,6-dihydroxypyridazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.09
Beilstein:
112223
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
707 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
299-301 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
Clé InChI
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup