Documents
65958
Sigma-Aldrich
Bromomethane-13C
purum, 99 atom % 13C, cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
Synonyme(s) :
Methyl-13C bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CH3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.93
Numéro Beilstein :
2231126
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Densité de vapeur
3.3 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1420 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Qualité
purum
Forme
cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
Température d'inflammation spontanée
996 °F
Limite d'explosivité
16 %
Point d'ébullition
4 °C (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
1.73 g/mL at 0 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1+1
Clé InChI
GZUXJHMPEANEGY-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Sure/Pac® cylinder, Recommended valves see section ′Tools/Valves and Adapter for Cylinders′ in the annex at the end of this catalog.
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)