Principaux documents
648531
Sigma-Aldrich
N,N-Diméthylformamide
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Beilstein:
605365
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Limite d'explosivité
15.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.030% water
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Absorption
0.010 at 340 nm
0.010 at 400 nm
0.05 at 310 nm
0.10 at 295 nm
0.30 at 275 nm
1.00 at 270 nm
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N-Dimethylformamide (DMF) is the commonly employed solvent for chemical reactions. DMF is a useful solvent employed for the isolation of chlorophyll from plant tissues.[1] It is widely employed reagent in organic synthesis. It plays multiple roles in various reactions such as solvent, dehydrating agent, reducing agent as well as catalyst. It is a multipurpose building block for the synthesis of compounds containing O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO as functional groups.[2] Dielectric relaxation experiments on DMF have been conducted between 238.15K and 338.15K.[3] The thermophysical properties of the molecular interactions between DMF and the ionic liquids, ammonium salts and imidazolium salts have been studied.[4] The characteristics of solute-solvent interactions between ammonium nitrate and DMF have been investigated.[5]
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis and electrochemical characterization of aPEO-based polymer electrolytes.
Rodrigues LC, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 16(4), 1623-1629 (2012)
Measurements and molecular interactions for N,N-dimethylformamide with ionic liquid mixed solvents.
Attri P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(18), 6126-6133 (2010)
The dynamics of liquid formamide, N-methylformamide, N,N-dimethylformamide, and N,N-dimethylacetamide. A dielectric relaxation study.
Barthel J, et al.
Journal of Molecular Liquids, 98, 51-69 (2002)
Volumetric properties of ammonium nitrate in N,N-dimethylformamide.
Vranes M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 245-249 (2012)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined