64148
Bromobutide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
(RS)-2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butyramide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(α,α-dimethylbenzyl)butyramide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butanamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(Br)C(=O)NC(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22BrNO/c1-14(2,3)12(16)13(18)17-15(4,5)11-9-7-6-8-10-11/h6-10,12H,1-5H3,(H,17,18)
Clé InChI
WZDDLAZXUYIVMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable