Principaux documents
63662
Supelco
trans-p-Menthan-8-ol
analytical standard
Synonyme(s) :
trans-2-(4-Methylcyclohexyl)isopropanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Beilstein:
1902273
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
87-89 °C/9.5 mmHg (lit.)
Pf
33-36 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-
Clé InChI
UODXCYZDMHPIJE-KYZUINATSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable