63083
Magnesium ionophore II
for ion-selective electrodes, Selectophore™, function tested
Synonyme(s) :
ETH 5214, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methyl-methylmalonamide
About This Item
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Pf
63-65 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCN(C)C(=O)C(C)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(C)C(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C32H62N4O4/c1-7-9-11-17-21-25-35(5)31(39)27(3)29(37)33-23-19-15-13-14-16-20-24-34-30(38)28(4)32(40)36(6)26-22-18-12-10-8-2/h27-28H,7-26H2,1-6H3,(H,33,37)(H,34,38)
Clé InChI
UTFJQHTUZRJEKD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable