Principaux documents
62303
Sigma-Aldrich
Lipase from Candida lipolytica
powder (fine), ≥5 U/g
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
fungus (Candida lipolytica)
Niveau de qualité
Forme
fibers
powder (fine)
Activité spécifique
≥5 U/g
Poids mol.
Mr ~26000
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Clé InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Définition de l'unité
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyses 1 μmol of p-nitrophenyl butyrate per minute at 25 °C in 50 mM Tris-HCl buffer, at pH7.5, 10% acetonitrile.
Autres remarques
For the biomodification of fats and oils[1]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
N. Bati et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 61, 1743-1743 (1984)