61848
Isovaléraldéhyde
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Méthylbutanal, 3-Méthylbutyraldéhyde, NSC 404119
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.96 (vs air)
Pression de vapeur
30 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥93.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
464 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1% isovaleric acid
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
90 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Propriétés organoleptiques
pungent
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
32.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
0.5 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEFiltres actifs