Documents
61847
Supelco
Sieve Standard, traceable to NIST SRM
106 μm (140 mesh)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
Whitehouse Scientific Ltd SS400
Taille des particules
106 μm (140 mesh)
Application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Sigma Aldrich et al.
Sigma data null