60032
Potassium chloride
ready-to-use, traceable to BAM, in H₂O
Synonyme(s) :
Potassium chloride solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Chlorure de potassium solution, ready-to-use, traceable to BAM, in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
in H2O
1.000 g/L K+
Technique(s)
AAS: suitable
Format
single component solution
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?