56919
Perfluoroperhydrophenanthrene
Selectophore™
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Description
solvent for preparation of membranes
Gamme de produits
Selectophore™
Point d'ébullition
212-218 °C
Densité
2.03 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(C1(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C3(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C23F
InChI
1S/C14F24/c15-1-2(16)4(18,10(29,30)14(37,38)12(33,34)6(2,21)22)8(25,26)7(23,24)3(1,17)9(27,28)13(35,36)11(31,32)5(1,19)20
Clé InChI
QKENRHXGDUPTEM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?