Principaux documents
56399
Supelco
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt hydrate
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13O7P · xLi+ · yH2O
Poids moléculaire :
228.14 (free acid basis)
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -2.5±0.5°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Remarque sur l'analyse
NMR-Internal standard: Dimethylsulfone
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable