55805
Piperyline
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Piperoylpyrrolidine, Piperiline, Pyrroperine, Trichostachine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCC3
InChI
1S/C16H17NO3/c18-16(17-9-3-4-10-17)6-2-1-5-13-7-8-14-15(11-13)20-12-19-14/h1-2,5-8,11H,3-4,9-10,12H2/b5-1+,6-2+
Clé InChI
GQIJYUMTOUBHSH-IJIVKGSJSA-N
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)