Key Documents
552275
Sigma-Aldrich
Silver phthalocyanine
Dye content 75 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H16AgN8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
620.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 75%
Pf
392 °C (dec.) (lit.)
λmax
327 nm in ethanol (2nd)
664 nm in chloronaphthalene
Chaîne SMILES 
[Ag]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Ag/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Clé InChI
NSZZKUIUEBXLNU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable