Documents
53872
Supelco
Daminozide
reference material
Synonyme(s) :
Succinic acid mono(2,2-dimethylhydrazide)
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro Beilstein :
1863230
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
162-164 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
Clé InChI
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable