537543
Propylene glycol monomethyl ether acetate
99%
Synonyme(s) :
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, MPA, PGMEA, Propylene glycol methyl ether acetate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
3.7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
669 °F
Limite d'explosivité
13.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
145-146 °C (lit.)
Densité
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367) , IMPDH2(3615) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45.5 °C - closed cup