Key Documents
53699
Supelco
1-Hexen-3-ol
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(OH)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.424-1.432
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
134-135 °C (lit.)
Densité
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCC(O)C=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup