Principaux documents
53603
Supelco
N-Adipoylglycine
analytical standard
Synonyme(s) :
6-[(Carboxymethyl)amino]-6-oxohexanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.19
Beilstein:
2265543
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CNC(CCCCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C8H13NO5/c10-6(9-5-8(13)14)3-1-2-4-7(11)12/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
UJHDYVYBNDNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable