Principaux documents
53442
Supelco
Hexyl-d13 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl-d13 benzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24D13H18NO4
Poids moléculaire :
410.59
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C(C1=C(C(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)C=CC=C1)C2=C(O)C=C(N(CC)CC)C=C2
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable