Principaux documents
51031
Supelco
Benzyl salicylate
analytical standard
Synonyme(s) :
Benzyl 2-hydroxybenzoate
1 ML
52,40 €
52,40 €
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
52,40 €
About This Item
Formule linéaire :
2-(HO)C6H4CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Beilstein:
2115365
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
52,40 €
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.580-1.582
n20/D 1.581 (lit.)
pb
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
Clé InChI
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
349.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
176.5 °C - closed cup
A Lapczynski et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S362-S380 (2007-11-24)
A toxicologic and dermatologic review of benzyl salicylate when used as a fragrance ingredient is presented.
Marina G Pintado-Herrera et al.
Analytica chimica acta, 851, 1-13 (2014-12-03)
This work presents the development, optimization and validation of a multi-residue method for the simultaneous determination of 102 contaminants, including fragrances, UV filters, repellents, endocrine disruptors, biocides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and several types of pesticides in