49322
NMP
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-méthyl-2-pyrrolidone, N-méthyl-2-pyrrolidone, M-PYROL, NMP
About This Item
Produits recommandés
product name
1-méthyl-2-pyrrolidinone, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
518 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Impuretés
≤0.1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
n20/D 1.470
pH
7.7-8
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)