Documents
48205
Sigma-Aldrich
Fusaric acid
≥99.0% (TLC), from Gibberella fujikuroi
Synonyme(s) :
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro Beilstein :
125804
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
Gibberella fujikuroi
Pureté
≥99.0% (TLC)
Pf
96-100 °C
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Chemical structure: pyridine
Autres remarques
Inhibits dopamine β-hydroxylase activity
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Fusaric (5-butylpicolinic) acid, an inhibitor of dopamine beta-hydroxylase, affects serotonin and noradrenaline.
H Hidaka
Nature, 231(5297), 54-55 (1971-05-07)