Principaux documents
474525
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis[4-(allyloxy)phenyl]-21H,23H-porphine
Dye content 90 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H46N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
838.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 90%
Pf
270-275 °C (lit.)
λmax
421 nm
Chaîne SMILES 
C=CCOc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OCC=C)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(OCC=C)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(OCC=C)cc8)c9ccc2[nH]9